Rozpuszczalniki NMR
![NMR Solvents Pipetowanie wielokanałowe do dozowania cieczy](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/analytical-chromatography/nmr-solvents/nmr-solvents.jpg)
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) jest potężną techniką analityczną wykorzystywaną do badania struktury i właściwości cząsteczek. W eksperymentach NMR wybór rozpuszczalnika ma kluczowe znaczenie, ponieważ może wpływać na przesunięcia chemiczne i intensywność pików obserwowanych w widmie. Piki rozpuszczalnika w NMR pojawią się przy wyższych przesunięciach chemicznych w porównaniu do wykorzystywanych analitów.
Powiązane zasoby
- Tabela referencyjna właściwości rozpuszczalników deuterowanych NMR
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.
Deuterowane rozpuszczalniki NMR
Eksperymenty NMR są zwykle przeprowadzane przy użyciu deuterowanych rozpuszczalników z tetrametylosilanem (TMS) służącym jako wzorzec odniesienia. W deuterowanych rozpuszczalnikach protony są zastępowane deuterem, który wykazuje znacznie niższą rozdzielczość w widmie NMR. W związku z tym rozpuszczalniki deuterowane nie generują sygnałów NMR w tym samym obszarze widmowym co analit. Ta cecha umożliwia lepszą rozdzielczość i interpretację widma.
Użycie deuterowanych rozpuszczalników w spektroskopii NMR jest niezbędne, aby zapobiec zakłóceniom ze strony własnych sygnałów rozpuszczalnika. Deuterowane rozpuszczalniki zawierają atomy deuteru zamiast atomów wodoru. Ponieważ deuter ma inny spin jądrowy (spin-1) w porównaniu z wodorem (spin-1/2), sygnały pochodzące z deuterowanych rozpuszczalników pojawiają się w oddzielnym obszarze widma NMR, znanym jako pik rozpuszczalnika lub pik blokady.
Deuterowany chloroform (CDCl₃)
CDCl3. jest najczęściej stosowanym rozpuszczalnikiem w protonowym NMR ze względu na jego zdolność do rozpuszczania wielu związków organicznych i łatwość odzysku poprzez proste odparowanie po analizie. Jego przesunięcie chemiczne jest zwykle obserwowane około 7,26 ppm w odniesieniu do tetrametylosilanu (TMS) jako wzorca wewnętrznego.
Deuterowany dimetylosulfotlenek (DMSO-d₆)
DMSO-d6. jest stosowany jako rozpuszczalnik NMR dla peptydów, białek, węglowodanów (w tym monosacharydów, oligosacharydów i złożonych polisacharydów), kwasów nukleinowych, lipidów i innych metabolitów. Jego przesunięcie chemiczne jest zwykle obserwowane około 2,5 ppm.
Deuterowany metanol (CD₃OD)
Deuterowany metanol o różnych poziomach deuteracji jest stosowany w spektroskopii NMR, w zależności od konkretnych wymagań eksperymentu.
Deuterowana woda (D₂O)
Deuterowana woda jest szczególnie przydatna w eksperymentach NMR podczas badania wymiany protonów lub procesów kinetycznych, które obejmują atomy wodoru w próbce.
Deuterowany aceton (Acetone-D6)
Deuterowany aceton nadaje się zarówno do spektroskopii NMR protonowej (1H), jak i węglowej (13C). Oferuje odrębne rezonanse dla jąder protonowych i węglowych, umożliwiając analizę przesunięć chemicznych i wzorów sprzężenia różnych grup funkcyjnych w cząsteczkach organicznych.
Tetrahydrofuran-d8 (THF-d8)
Deuterowany tetrahydrofuran jest powszechnie stosowany jako rozpuszczalnik NMR dla próbek, które są wrażliwe na resztkowe protony obecne w deuterowanych rozpuszczalnikach.