Przejdź do
N3393
Naphthol Blue Black
BioReagent, suitable for electrophoresis
Synonim(y):
Acid Black 1, Amido Black 10B, Buffalo Black NBR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14N6Na2O9S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
616.49
EC Number:
213-903-1
UNSPSC Code:
41105322
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5374263
Colour Index Number:
20470
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~85%
technique(s)
protein staining: suitable
impurities
≤10% water
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(11-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-4-2-1-3-5-13)10-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-6-8-15(9-7-14)28(30)31;;/h1-11,29H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25+,27-24+;;
InChI key
AOMZHDJXSYHPKS-DROYEMJCSA-L
Application
Naphthol Blue Black has been used for the staining of western blot membrane for detection of all protein that are transferred to the membrane.[1]
Biochem/physiol Actions
Naphthol blue black dye can be used to stain proteins on polyacrylamide gels, agarose gels and nitrocellulose membranes. After electrophoresis, fixing the proteins in the gel is recommended. The gel can then be stained with 0.1% Naphthol Blue Black in 7% (v/v) acetic acid for at least 2 hr and destained with a soluion of 7% (v/v) acetic acid. Detection sensitivity is approx. 20% that of Coomassie Blue R.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N9002195243211842
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Dye content, ~85%
composition
Dye content, ~50%
composition
Dye content, 80%
composition
Dye content, 60%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthol Blue Black
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Disc electrophoresis of proteins in the presence of sodium dodecyl sulphate.
E De Vito et al.
Experientia, 22(2), 124-125 (1966-02-15)
PopF1 and PopF2, two proteins secreted by the type III protein secretion system of Ralstonia solanacearum, are translocators belonging to the HrpF/NopX family.
Meyer D, et al.
Journal of Bacteriology, 188, 4903-4917 (2006)
Amit Parikh et al.
Biotechnology letters, 27(5), 323-326 (2005-04-19)
Cyanobacterial cultures isolated from sites polluted by industrial textile effluents were screened for their ability to decolorize cyclic azo dyes. Gloeocapsa pleurocapsoides and Phormidium ceylanicum decolorized Acid Red 97 and FF Sky Blue dyes by more than 80% after 26
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N3393-25G04061834116028
N3393-100G04061834116011