Przejdź do
1.03168
Eriochrom niebieski-czarny B (C.I. 14640)
metal indicator
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu 2-hydroksy-1-(1-hydroksy-2-naftylazo)-naftaleno-4-sulfonowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
184,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13N2NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
222-639-6
NACRES:
NA.21
184,50 zł
Cena katalogowa246,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Eriochrom niebieski-czarny B (C.I. 14640), metal indicator
Quality Segment
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤10% loss on drying, 110°C
pH
9.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
20 g/L
bulk density
540 kg/m3
λmax
634-644 nm (buffer pH 10.0)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])C1=CC(=O)\C(=N/Nc3c(c4c(cc3)cccc4)O)\c2c1cccc2
InChI
1S/C20H14N2O5S.Na/c23-17-11-18(28(25,26)27)14-7-3-4-8-15(14)19(17)22-21-16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)20(16)24;/h1-11,21,24H,(H,25,26,27);/q;+1/p-1/b22-19-;
InChI key
YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
Application
  • Nowe kompleksy pallad-oksazolina: Synteza i ocena właściwości optycznych i mocy katalitycznej podczas utleniania barwników tekstylnych...: W pracy zbadano nowe kompleksy pallad-oksazolina, koncentrując się na ich syntezie i ocenie ich właściwości optycznych i mocy katalitycznej w utlenianiu barwników tekstylnych, w tym Eriochrome Blue-Black B (Hassani et al., 2015).
  • Mokre powietrze i katalityczne utlenianie mokrym powietrzem kilku azodów ze ścieków: korzystna rola katalizy...: Badania te badają zastosowanie mokrego powietrza i katalitycznych procesów utleniania mokrym powietrzem do degradacji różnych barwników azowych w ściekach, podkreślając pozytywny wpływ katalizy na zwiększenie wydajności degradacji, potencjalnie mającej zastosowanie do Eriochromu Niebiesko-Czarnego B (Rodríguez et al., 2009).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksymalna absorpcja λmax. (bufor pH 10.0): 634 - 644 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,025 g/l; bufor pH 10,0; obliczone dla substancji bezwodnej): 220 - 320
Strata podczas suszenia (110 °C): ≤ 10 %
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): przechodzi test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.031701.02498M1782
solubility
20 g/L
solubility
50 g/L
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL, slightly hazy, orange
bulk density
540 kg/m3
bulk density
400‑600 kg/m3
bulk density
780 kg/m3
bulk density
-
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
17590 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
loss
≤10% loss on drying, 110°C
loss
≤7% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
-
pH
9.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103168002504022536040387