Przejdź do
M1782
Chromeazurol B
Powder
Synonim(y):
Chrome Azurol B, Eriochrome® Azurol B, Mordant blue 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H14Cl2Na2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
503.24
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-279-1
MDL number:
Colour Index Number:
43830
Beilstein/REAXYS Number:
4101148
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chromeazurol B,
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~60%
color
BROWN WITH AN ORANGE TO RED CAST POWDER
solubility
water: 1 mg/mL, slightly hazy, orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3c(Cl)cccc3Cl
InChI
1S/C23H16Cl2O6.2Na/c1-10-6-12(8-14(20(10)26)22(28)29)18(19-16(24)4-3-5-17(19)25)13-7-11(2)21(27)15(9-13)23(30)31;;/h3-9,26H,1-2H3,(H,28,29)(H,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-13+;;
InChI key
JROAZQFKSSYEBL-YWABOPJLSA-L
General description
Chromeazurol B is a dye, belonging to the class of triphenylmethanes.
Application
Chromeazurol B may be used as a synthetic dye in the determination of trace levels of uranium in water samples using spectrophotometric technique.
Legal Information
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
199532A4043227935
color
BROWN WITH AN ORANGE TO RED CAST POWDER
color
dark brown
color
dark green
color
-
solubility
water: 1 mg/mL, slightly hazy, orange
solubility
water: 0.1%
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, ~60%
composition
Dye content, 45%
composition
Dye content, ≥80%
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)