Przejdź do
1.03025
Bromokrezol purpurowy
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
5′,5′′-dibromo-o-krezolosulfonftaleina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
256,70 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
752,00 zł
639,20 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16Br2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.22
UNSPSC Code:
12171502
EC Index Number:
204-087-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
256,70 zł
Cena katalogowa302,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bromokrezol purpurowy, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
loss
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
5.2-6.8, greenish yellow to blue-violet
mp
242 °C
bulk density
515 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3cc(c(c(c3)C)O)Br)c2cc(c(c(c2)C)O)Br
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChI key
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Zakres przejścia: pH 5,2 - pH 6,8 zielonkawożółty - niebieskofioletowy
Wygląd roztworu: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 1
Zakres przejścia (zgodnie z ACS): przechodzi test
Test wrażliwości: przechodzi test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1143751.05228B5880
bulk density
515 kg/m3
bulk density
-
bulk density
480 kg/m3
bulk density
-
loss
≤1% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
≤1% loss on drying, 110°C
loss
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
visual transition interval
5.2-6.8, greenish yellow to blue-violet
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to blue
visual transition interval
1.2-2.8, pink to yellow(1st transition range), 7.4-9.0, brownish-yellow to violet(2nd transition range)
visual transition interval
-
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromokrezol purpurowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c