Przejdź do
114375
Bromocresol Purple
BioReagent, suitable for indicator, Dye content 90 %
Synonim(y):
5,5′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein, Bromcresol purple sultone form
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16Br2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.22
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-087-8
Beilstein/REAXYS Number:
359618
MDL number:
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥89.0% (HPLC)
form
powder
composition
Dye content, 90%
technique(s)
titration: suitable
pH
5.2-6.8, yellow to purple
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to blue
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL
λmax
419 nm
ε (extinction coefficient)
≥22000 at 418-424 nm in methanol
suitability
suitable for indicator
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChI key
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Application
Spectrophotometric determination of serum-albumin
Bromocresol Purple has been used for staining of Saccharomyces cerevisiae.
Biochem/physiol Actions
Bromocresol purple is a pH indicator which changes color from yellow (at low pH 5.2) to violet (above pH 6.8). It is mainly used as a fluorescent stain in yeast cells. It helps in dead cell count for cells with plasma membrane damage. Cells with proper cell membrane are not stained, while damaged cells are seen as blue-grey ghosts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
857890860891B5880
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
suitable for indicator
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
methanol: 4 mg/mL, orange
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorescent staining with bromocresol purple: a rapid method for determining yeast cell dead count developed as an assay of killer toxin activity.
Kurzweilova H and Sigler K
Yeast, 9, 1207-1211 (1993)
Yeast colonies synchronise their growth and development.
Palkova Z and Forstova J
Journal of Cell Science, 113, 1923-1928 (2000)
ATP leakage from yeast cells treated by extracellular glycolipids of Pseudozyma fusiformata.
Kulakovskaya TV, et al.
FEMS Yeast Research, 3, 401-404 (2003)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114375-25G04061838701978
114375-5G04061838701985
Questions
  1. What is the difference between 0.04%w/v bromocresol in aq.solution and methylated spirit in aspects of titration volumetric quantitative analysis
    1 answer
    1. Bromocresol Purple is intended for use in aqueous solutions - not for alcoholic solutions. Between pH 5.2 and 6.8, the color transition should be yellow to purple. Alcoholic solutions will need to be diluted with water before performing a titration