Przejdź do
B5880
Bromocresol Purple
Powder
Synonim(y):
5,5′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein, Bromcresol purple sultone form
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16Br2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.22
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
204-087-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
359618
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bromocresol Purple, Technical grade
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
gray to light purple
pH
5.2-6.8, yellow to purple
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 4 mg/mL, orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChI key
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Bromocresol purple is a pH indicator. It changes from yellow (5.2) to purple (6.8).
Application
Spectrophotometric determination of serum-albumin
Bromocresol purple has been used as a pH indicator in the yeast culture media. It has been used as a pH indicator in the culture media of Geobacillus stearothermophilus subsp. Calidolactis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.03025114375318736
grade
technical grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
color
gray to light purple
color
-
color
-
color
-
solubility
methanol: 4 mg/mL, orange
solubility
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
solid
form
powder
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromocresol Purple
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Sabnis RW
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
Superoxide triggers an acid burst in Saccharomyces cerevisiae to condition the environment of glucose-starved cells.
Baron JA, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288, 4557-4566 (2013)
Robust experimental design for optimizing the microbial inhibitor test for penicillin detection in milk.
Nagel OG, et al.
Letters in Applied Microbiology, 48, 744-749 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B5880-25G04061835345854
B5880-5G04061835345861
B5880-100G04061833434215