Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł |
Informacje o tej pozycji
528,00 zł
Nazwa produktu
m-krezol fioletowy, indicator
Quality Segment
loss
≤1% loss on drying, 110°C
color
dark red to olive green
visual transition interval
1.2-2.8, pink to yellow(1st transition range), 7.4-9.0, brownish-yellow to violet(2nd transition range)
bulk density
480 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(cc(cc3)O)C)c2c(cc(cc2)O)C
InChI
1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3
InChI key
OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
Application
- Kalibracja spektrofotometryczna elektrod pH w wodzie morskiej przy użyciu oczyszczonej purpury m-krezolowej: Badanie to pokazuje udoskonalenie purpury m-krezolowej do ulepszonej kalibracji spektrofotometrycznej czujników pH w środowisku morskim, koncentrując się na poprawie dokładności i niezawodności pomiaru, co ma kluczowe znaczenie dla badań oceanograficznych i monitorowania środowiska (Easley & Byrne, 2012).
- Wykrywanie zanieczyszczeń w purpurze m-krezolowej za pomocą miękkiego niezależnego modelowania analogii klas do kontroli jakości spektrofotometrycznych pomiarów pH w wodzie morskiej: W artykule omówiono zastosowanie zaawansowanych technik analizy danych do identyfikacji zanieczyszczeń w purpurze m-krezolowej, zapewniając integralność pomiarów pH o krytycznym znaczeniu dla nauk o środowisku i morzu (Fong et al., 2024).
- Wysoce precyzyjny i szerokozakresowy system monitorowania pH oparty na szerokopasmowym widmie absorpcji wzmocnionym wnęką: Wykorzystując purpurę m-krezolową, w ramach tych badań opracowano zaawansowany system do precyzyjnego i szeroko zakrojonego monitorowania pH, mający zastosowanie w naukach o środowisku i inżynierii w celu zapewnienia dokładnych ocen ekologicznych (Yang i in., 2024).
- Zastosowanie purpury m-krezolowej w badaniach miareczkowania kwasowo-zasadowego w badaniach materiałoznawczych: W artykule omówiono zastosowanie purpury m-krezolowej w procedurach miareczkowania do analizy właściwości materiałów, co ma kluczowe znaczenie dla badań w dziedzinie materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej, pomagając w opracowywaniu nowych materiałów i kompozytów (Magnaghi i in., 2020).
- Opracowanie urządzenia opartego na barwniku do oceny psucia się mięsa drobiowego: W badaniu wykorzystano purpurę m-krezolową w układzie czujników kolorymetrycznych do oceny psucia się mięsa drobiowego, oferując praktyczne rozwiązanie do kontroli jakości w przemyśle spożywczym i przetwórczym (Magnaghi i in., 2020).
Analysis Note
1. zakres przejścia: pH 1,2 - pH 2,8różowy - żółty
2. zakres przejścia: pH 7,4 - pH 9,0brązowożółty - fioletowy
Wygląd roztworu: zgodny
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 1
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| loss ≤1% loss on drying, 110°C | loss ≤1% loss on drying, 110°C | loss - | loss - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bulk density 480 kg/m3 | bulk density 515 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp |
| color dark red to olive green | color - | color - | color - |
| visual transition interval 1.2-2.8, pink to yellow(1st transition range) | visual transition interval 5.2-6.8, greenish yellow to blue-violet | visual transition interval - | visual transition interval - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-krezol fioletowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1052280005 | 04022536866765 |