Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 60 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3220,00 zł
Quality Segment
agency
APHA, ISO 11290
reg. compliance
according to FDA (BAM)
sterility
sterile; γ-irradiated
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
ReadyBag®
packaging
pkg of 60 pieces, pkg of
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 55 g/L in H2O)
solubility
55 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria spp. (spp.)
General description
Wysoka zawartość składników odżywczych i duża pojemność buforowa bulionu Readybag® Half FRASER (z suplementami) tworzą optymalne warunki wzrostu dla Listeria spp. Chlorek litu, kwas nalidyksowy i chlorowodorek akryflawiny hamują wzrost bakterii towarzyszących. Eskulina i cytrynian amonowo-żelazowy (III) tworzą czarny kompleks eskuliny z jonami żelaza (III) i ułatwiają wykrywanie aktywności β-D-glukozydazy. Reakcja ta nie jest jednak wyłączna dla Listeria spp. Dlatego każde pierwotne i wtórne wzbogacenie w bulionie Fraser musi być podhodowane na selektywnych podłożach do posiewu.
Application
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency APHA, ISO 11290 | agency APHA, ISO 11133, ISO 11290 | agency APHA, according to ISO 11290 | agency APHA, ISO 11290 |
| suitability Listeria spp. (spp.) | suitability Listeria spp. | suitability selective for Listeria spp. | suitability Listeria spp. (spp.) |
| form medium granules (dehydrated (DCM)) | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form granular | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility - | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages, microbiology |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ® pół bulionu FRASER z suplementami
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Produkty
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1024490060 | 04027269953478 |