Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 x 0.75 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
260,00 zł
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
Quality Level
isotopic purity
≥99.95 atom % D
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.005% Water (HO) (NMR)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
Application
- Ekstrakcja alkaloidów do profilowania opartego na NMR: analiza eksploracyjna archaicznej kolekcji kory Cinchona..: Niniejsze badanie bada metody ekstrakcji alkaloidów do profilowania NMR, podkreślając zastosowanie Chloroformu-D1 w procesie analizy chemicznej w celu zapewnienia dokładnych i szczegółowych wyników spektroskopii. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu archaicznej kolekcji kory Cinchona, zapewniając wgląd w historyczne i analityczne zastosowania Chloroformu-D1 w środowisku akademickim (Yilmaz et al., 2012).
Analysis Note
Woda (NMR, HO): ≤ 0,005%
Test wydajności (spektrum NMR): pomyślnie przeszedł test
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| isotopic purity ≥99.95 atom % D | isotopic purity - | isotopic purity - | isotopic purity - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 60 °C/1013 hPa | bp 60 °C/1013 hPa | bp 60 °C/1013 hPa | bp 60 °C/1013 hPa |
| impurities ≤0.005% Water (HO) (NMR) | impurities ≤0.010% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR) | impurities ≤0.01% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR), 0.03% Tetramethylsilane (NMR) | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-D1
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
865-49-6
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1024460025 | 04022536686905 |
| 1024460009 | 04022536033679 |
| 1024460010 | 04022536033686 |
| 1024460100 | 04022536033693 |