Merck
1.03296
Chloroform-D1
0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv
Synonim(y):
Deuterochloroform
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CCl3D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.38
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
212-742-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.01% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR), 0.03% Tetramethylsilane (NMR)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
solubility
4.6 g/L
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
Szeroka gama deuterowanych rozpuszczalników MagniSolv o wyjątkowo niskiej zawartości wody resztkowej, doskonałej czystości chemicznej i najwyższym dostępnym wzbogaceniu izotopowym może zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby naukowców. W zależności od zastosowania i czułości spektrometru NMR oferujemy rozpuszczalniki o stopniu deuteracji od 98% do 99,96%. W przypadku wszystkich rozpuszczalnych w wodzie deuterowanych produktów standardowych, zawartość wody jest określona zarówno według Karla Fischera, jak i NMR.
Analysis Note
Stopień deuteracji: ≥ 99,8%
Woda (NMR, H₂O): ≤ 0,01%
Tetrametylosilan (spektrum NMR): 0,03%
Test wydajności (NMR-spectrum): test zaliczony
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-D1
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
865-49-6
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103296002504022536041193
103296250004027269165727
103296010004022536041209
103296050004022536744179