This product does not contain TMS or another stabilizer.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 547,00 zł |
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.010% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
solubility
4.6 g/L
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
Application
Analysis Note
Woda (NMR, H₂O): ≤ 0,010%
Test wydajności (spektrum NMR): pomyślnie przeszedł test
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| solubility 4.6 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| density 1.50 g/cm3 at 20 °C | density 1.500 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.500 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.500 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor pressure 211 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-D1
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
865-49-6
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1024500100 | 04022536692234 |
| 1024500025 | 04022536692227 |
| 1024500500 | 04022536692241 |
-
What concentration of TMS is present?