Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
590,00 zł
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
NMR: suitable
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp -64.1 °C | mp -64.1 °C | mp −64 °C (lit.) | mp −64 °C (lit.) |
| bp 60 °C/1013 hPa | bp 60 °C/1013 hPa | bp 60.9 °C (lit.) | bp 60.9 °C (lit.) |
| vapor pressure 211 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 211 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-D1
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
865-49-6
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1034200500 | 04022536042039 |
| 1034200100 | 04022536042022 |
| 1034200025 | 04022536042015 |