Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 254,00 zł |
Informacje o tej pozycji
254,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
potency
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
150 g/L
bulk density
540‑680 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
InChI key
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
Application
- Mikrobiota błony śluzowej skóry suma laboratoryjnego i wody akwariowej poddanej działaniu trójwodzianu chloraminy-T...: W niniejszym badaniu zbadano skład mikrobioty błony śluzowej skóry suma i wody akwariowej poddanej działaniu trójwodzianu chloraminy-T, zapewniając wgląd w jego działanie przeciwdrobnoustrojowe w środowiskach wodnych (Kittel et al., 2024).
- Synteza piroli poprzez następującą po sobie 6ο-elektrocyklizację/kontrakcję pierścieniową sulfilimin...: Badania te przedstawiają nowatorską metodę syntezy piroli, wykorzystującą trójwodzian chloraminy-T w procesach elektrocyklizacji i kontrakcji pierścieniowej, podkreślając jej znaczenie w syntezie organicznej (Haut et al., 2021).
- Nanokompozyt węglowy Co(x)Ni(1-x)Fe(2)O(4); x = 0,9/SiO(2)/TiO(2) o zwiększonym potencjale fotokatalitycznym i przeciwdrobnoustrojowym: Zaprojektowany nanokompozyt do oczyszczania ścieków...: Wykazano zwiększone właściwości fotokatalityczne i przeciwdrobnoustrojowe nanokompozytu zawierającego trójwodzian chloraminy-T, podkreślając jego potencjał w zastosowaniach związanych z rekultywacją środowiska (Abd Elkodous et al., 2020).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda): 8,0 - 10,0
Bromek (Br): przechodzi test
Substancja nierozpuszczalna w etanolu: ≤ 1,5 %
Związki orto: przechodzi test
Odpowiada ACS,Reag. Ph Eur
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 150 g/L | solubility - | solubility - | solubility H2O: passes test |
| form solid | form - | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| pH 8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 8-10 (20 °C, 5%) | pH - | pH 8.0-10.0 (25 °C, 5%) |
| potency 935 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trójwodzian chloraminy T
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
377.6 °F - closed cup
flash_point_c
192 °C - closed cup
Protokoły
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Przygotowanie standardowego roztworu chloru całkowitego.
Spectrophotometric method to determine hydroxyproline content in meat and meat products to assess collagen content and evaluate meat quality.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1024260250 | 04022536033280 |