Merck
23270
Sigma-Aldrich
Chloramine T trihydrate
purum p.a., for the detection of halogens and bromate, ≥98.0% (RT)
Synonim(y):
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt
Wybierz wielkość
50 G
191,00 zł
250 G
224,00 zł
1 KG
604,00 zł
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
191,00 zł
250 G
224,00 zł
1 KG
604,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.69
Beilstein:
3924168
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
purum p.a.
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (RT)
jakość
for the detection of halogens and bromate
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
167-170 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
Klucz InChI
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Zwiększenie potencjału fotokatalitycznego i przeciwdrobnoustrojowego: Badania nad nanokompozytami zawierającymi trójwodzian chloraminy T wykazały zwiększone właściwości fotokatalityczne i przeciwdrobnoustrojowe, co sugeruje zastosowania w naukach materiałowych i inżynierii środowiska (Elkodous et al., 2020).
Inne uwagi
Review[1][2]; Oxidizing agent for the preparation of 131I-labeled material with high specific radioactivity[3]; Reagent for the selective oxidation of methionine[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
377.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
192 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Crystal and molecular structure of chloramine-T trihydrate. Absence of a sodium-nitrogen interaction in the oxidant. N-chloro-N-sodiotoluene-p-sulfonamide.
Olmstead MM and Power PP.
Inorganic Chemistry, 25(22), 4057-4058 (1986)
D.H. Bremner
Synthetic Reagents, 6, 9-9 (1985)
The estimation of microgram amounts of methionine by reaction with chloramine-T.
G E Trout
Analytical biochemistry, 93(2), 419-422 (1979-03-01)
THE PREPARATION OF I-131-LABELLED HUMAN GROWTH HORMONE OF HIGH SPECIFIC RADIOACTIVITY.
F C GREENWOOD et al.
The Biochemical journal, 89, 114-123 (1963-10-01)
M.M. Campbell et al.
Chemical Reviews, 78, 65-65 (1978)