Przejdź do
31224
Chloramine T trihydrate
98.0-103.0%, reag. Ph. Eur.
Synonim(y):
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
135,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
297,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
812,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.69
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-854-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3924168
Assay:
98.0-103.0%
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chloramine T trihydrate, reag. Ph. Eur., 98.0-103.0%
Quality Level
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
assay
98.0-103.0%
impurities
≤1.5% insoluble in ethanol
pH
8-10 (20 °C, 5%)
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI key
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloramine-T trihydrate is a widely used oxidizing agent in organic synthesis. It acts as a source of halonium cation and nitrogen anion and thus acts as a base and nucleophile. Due to its reactivity with a wide range of functional groups, it is involved in different molecular transformations. It is effective in acidic, neutral, and basic conditions.
Application
Chloramine-T trihydrate can be used as:
  • A reagent for chlorination in drinking water treatment.
  • A dehydrogenating agent for the oxidative dehydrogenation of aromatic aldehyde phenylhydrazones to synthesize nitrile imines.
  • The nitrene source for the aziridination of alkenes and the amidation of cyclic ethers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.024248.18705402869
assay
98.0-103.0%
assay
98.0-103.0% (iodometric)
assay
-
assay
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
167-170 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
167-170 °C (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 5%)
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
8.0-10.0 (25 °C, 5%)
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
impurities
≤1.5% insoluble in ethanol
impurities
≤2% Matter insoluble in ethanol
impurities
-
impurities
<1.5% insolubles (alcohol)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
377.6 °F - closed cup
flash_point_c
192 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 3, 4-diaryl-1-phenyl-4, 5-dihydro-1H-pyrazole-5-carbonitriles via 1, 3-dipolar cycloaddition reactions
Prabhashankar J, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 37, 853-857 (2013)
Crystal and molecular structure of chloramine-T trihydrate. Absence of a sodium-nitrogen interaction in the oxidant. N-chloro-N-sodiotoluene-p-sulfonamide.
Olmstead MM and Power PP.
Inorganic Chemistry, 25(22), 4057-4058 (1986)
Nitrene transfer reactions catalysed by copper (I) complexes in ionic liquid using chloramine-T
Cano I, et al.
Dalton Transactions (2007)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
31224-250G04061826682067
31224-6X1KG04061833546499
31224-1KG04061826682050
31224-100G04061826682043
31224-6X250G04061833546505