Przejdź do
402869
Chloramine T trihydrate
ACS reagent grade, 98%, powder
Synonim(y):
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.69
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-854-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3924168
Assay:
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
Form:
powder
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chloramine T trihydrate, ACS reagent, 98%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
impurities
<1.5% insolubles (alcohol)
pH
8.0-10.0 (25 °C, 5%)
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
H2O: passes test
suitability
passes test for determination of bromide
SMILES string
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI key
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloramine T (CAT) trihydrate is a commonly used reagent for organic synthesis especially in heterocyclic chemistry. CAT is an active chlorine compound that shows antimicrobial activity.[1]
Application
Chloramine T trihydrate may be used as an oxidizing agent in the synthesis of 8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine derivatives and novel isoxazolines.
It may also be used in the synthesis of the following compounds:
  • Nitrile imines by the oxidative dehydrogenation of N-(nitrobenzyl)-imidazole aldehyde hydrazine.
  • Mono-N-tosylated-1,2-diamines.
  • 3,5-Disubstituted isoxazoles.[2]
  • Fused 3,6-disubstituted triazolothiadiazoles by the oxidative cyclization of N-heteroaryl-substituted hydrazones.
Nitrene source for aziridinations[3][4] and aminohydroxylations.[5]
Packaging
Capable of oxidative cyclization to produce various heterocycles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.024248.187051.02426
assay
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
assay
98.0-103.0% (iodometric)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
solubility
H2O: passes test
solubility
150 g/L
solubility
150 g/L
solubility
150 g/L
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
mp
167-170 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloramine T trihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
377.6 °F - closed cup
flash_point_c
192 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the expiry date?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.