Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 758,00 zł |
Informacje o tej pozycji
758,00 zł
Nazwa produktu
Pepton z kazeiny trawionej trzustkowo, free from sulfonamide antagonists, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Level
form
solid
solubility
800 g/L
bulk density
490 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Wartość pH (5%; woda): 5,0 - 6,0
Azot całkowity (N) (Kjeldahl): 13,8 - 15,8 %
Azot aminowy (jako N): 4,7 - 6,7 %
Popiół siarczanowy (800 °C): ≤ 5,0 %
Strata przy suszeniu (105 °C): ≤ 6,5 %
Przydatność mikrobiologiczna: przechodzi test pozytywnie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| solubility 800 g/L | solubility H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow | solubility H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow | solubility H2O: 2%, clear, faintly to light yellow |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepton z kazeiny trawionej trzustkowo
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c