Przejdź do
1.02149
Kontakt TVC
Envirocheck, Contact total viable count coated with Nutrient Agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116116
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
plastic cap, plastic slide, plastic tube
product line
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria (total viable count)
General description
(Całkowita liczba żywych komórek) Envirocheck
Envirocheck contact total viable count, półilościowa metoda wykrywania mikroorganizmów na powierzchniach i w cieczach, to elastyczne płytki pokryte podłożem Nutrient Agar w celu określenia całkowitej żywotnej liczby bakterii w próbce. Szkiełko A jest pokryte podłożem Nutrient Agar zawierającym 0,05% chlorku tetrazolu trifenylu (TTC), a szkiełko B jest pokryte podłożem Nutrient Agar. Wzrost bakterii na szkiełku A jest wskazywany przez czerwone kolonie z powodu tworzenia się czerwonego barwnika formazanowego, gdy TTC jest zredukowany.
Application
Szkiełka kontaktowe Envirocheck mogą być używane zarówno do testowania powierzchni, jak i cieczy w monitoringu przemysłowym i środowiskowym.
Analysis Note
Policzyć liczbę kolonii po obu stronach łopatki - wyniki nie powinny różnić się o współczynnik większy niż 2, przy czym kolonie po stronie A będą miały głównie kolor czerwony. W obecności TTC kilka mikroorganizmów może rosnąć mniej obficie. Zawsze należy wybierać wyższą liczbę, jeśli nie są one identyczne po obu stronach. Reprezentuje to obciążenie mikrobiologiczne dla testu.
Sterylność: pozytywny wynik testu
Wartość pH/strona pierwsza (25 °C): 6,7 - 7,3
Wartość pH/strona druga (25 °C): 6.7 - 7.3
Wzrost/strona pierwsza
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
dobry
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): dobry/dobry
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): brak/słaby
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): dobry
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): dobry
- Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): dobry
Wzrost/strona druga
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
dobry
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): dobry
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): dobry
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): dobry
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): dobry
- Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): dobry
Inkubacja: 48 godz.; 35 °C; tlenowa; Aspergillus do 72 godz.
Legal Information
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.021371.021471.02136
suitability
bacteria (total viable count)
suitability
enterobacteriaceae
suitability
bacteria (microbial load - before and after disinfection)
suitability
Escherichia coli (total count), coliforms
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102149000104022536665757