Przejdź do
1.02147
Kontakt DC
Envirocheck, Disinfection Control coated with CASO (Tryptic Soy) Agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116116
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
plastic cap, plastic slide, plastic tube
product line
Envirocheck
form
solid (ready-to-use)
manufacturer/tradename
Envirocheck
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria (microbial load - before and after disinfection)
General description
(Kontrola dezynfekcji) Envirocheck
Envirocheck Contact Disinfection Control, półilościowa metoda wykrywania mikroorganizmów na powierzchniach i w płynach, to elastyczne płytki pokryte agarem sojowym Tryptic w celu sprawdzenia skuteczności dezynfekcji. Szkiełko A jest pokryte agarem CASO (Tryptic Soy) w celu określenia całkowitej liczby drobnoustrojów żyjących (tlenowych), a szkiełko B jest pokryte agarem CASO (Tryptic Soy) zawierającym neutralizatory, takie jak polisorbat 80, tiosiarczan sodu, lecytyna i histydyna. Zastosowanie tych neutralizatorów pozwala na wzrost bakterii, które były utrzymywane w bakteriostazie po sanityzacji/dezynfekcji, ale nadal są zdolne do życia
Application
Szkiełka kontaktowe Envirocheck mogą być używane zarówno do testowania powierzchni, jak i cieczy.
Analysis Note
Policzyć liczbę kolonii po obu stronach łopatki. CASO Agar: policz liczbę kolonii w celu uzyskania obciążenia mikrobiologicznego przed dezynfekcją. Agar CASO z neutralizatorami: policz liczbę kolonii, aby uzyskać obciążenie mikroorganizmami, które przeżyły po dezynfekcji. Wzrost wskazuje, że dezynfekcja nie była odpowiednia (zbyt niskie stężenie środka dezynfekującego) lub czas działania był zbyt krótki.
Zanieczyszczenie mikrobiologiczne: brak wzrostu
Wartość pH/strona pierwsza (25 °C): 7,0 - 7,6
Wartość pH/strona druga (25 °C): 7.0 - 7.6
Wzrost/strona pierwsza
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
dobry
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): dobry
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): dobry
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): dobry
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): dobry
- Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): dobry
Wzrost/strona druga
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
dobry
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): dobry
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): dobry
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): dobry
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): dobry
- Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): dobry
Inkubacja: 48 godz.; 35 °C; tlenowa; Aspergillus do 72 godz.
Legal Information
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.021391.021491.02136
form
solid (ready-to-use)
form
solid
form
-
form
solid (ready-to-use)
suitability
bacteria (microbial load - before and after disinfection)
suitability
molds, yeasts
suitability
bacteria (total viable count)
suitability
Escherichia coli (total count), coliforms
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102147000104022536665740