Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 137,00 zł |
Informacje o tej pozycji
137,00 zł
Quality Segment
material
plastic cap, plastic slide, plastic tube
product line
Envirocheck™
form
solid (ready-to-use)
manufacturer/tradename
Envirocheck™
pH
6.8-7.5 (25 °C in H2O)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
enterobacteriaceae
General description
Application
Analysis Note
Wartość pH/strona pierwsza (25 °C): 6,7 - 7,3
Wartość pH/strona druga (25 °C): 7.0 - 7.6
Wzrost/strona pierwsza
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
dobry
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): dobry
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): dobry
- Shigella sonnei ATCC 25931: dobry
Wzrost/strona druga
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
fair/dobry
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): brak
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): fair/dobry
- Shigella sonnei ATCC 25931: fair/dobry
Inkubacja: 48 godzin; 35 °C; warunki tlenowe.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid (ready-to-use) | form solid (ready-to-use) | form - | form solid (ready-to-use) |
| suitability enterobacteriaceae | suitability Escherichia coli (total count), coliforms | suitability bacteria (total viable count) | suitability bacteria (microbial load - before and after disinfection) |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Envirocheck™ | manufacturer/tradename Envirocheck™ | manufacturer/tradename Envirocheck™ | manufacturer/tradename Envirocheck™ |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1021370001 | 04022536663722 |