Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 145,00 zł |
Informacje o tej pozycji
145,00 zł
Quality Segment
material
plastic cap, plastic slide, plastic tube
product line
Envirocheck™
form
solid (ready-to-use)
manufacturer/tradename
Envirocheck™
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (total count), coliforms
General description
Application
Analysis Note
Wartość pH/strona pierwsza (25 °C): 6,7 - 7,3
Wartość pH/strona druga (25 °C): 6.5 - 7.1
Wzrost/strona pierwsza
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
dobry
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: dobry
- Citrobacter freundii ATCC 8090: dobry
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): dobry
Wzrost/strona druga
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
dobry
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: dobry/dobry
- Citrobacter freundii ATCC 8090: dobry
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): dobry
Kolonie
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
ciemnoniebieski do fioletowego
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: łososiowy do czerwonego
- Citrobacter freundii ATCC 8090: łososiowy do czerwonego
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): bezbarwny
Inkubacja: 48 godzin; 35 °C; warunki tlenowe.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid (ready-to-use) | form solid (ready-to-use) | form - | form solid (ready-to-use) |
| suitability Escherichia coli (total count), coliforms | suitability enterobacteriaceae | suitability bacteria (total viable count) | suitability bacteria (microbial load - before and after disinfection) |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Envirocheck™ | manufacturer/tradename Envirocheck™ | manufacturer/tradename Envirocheck™ | manufacturer/tradename Envirocheck™ |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2