1.02139
Envirocheck™ Contact YM(R)
ready-to-use, for yeasts, for molds
Synonim(y):
Contact YM Microorganism Detection Kit, Contact Yeasts and Molds coated with CASO (Tryptic Soy) agar, Envirocheck™ Contact YM Yeasts and Molds, Envirocheck™ YM Testing Kit, Microbial Analysis Kit, Microbiological Detection Paddles, Tryptic Soy Agar Microbial Testing, Yeast and Mold Detection System
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Poziom jakości
linia produktu
Envirocheck™
Formularz
solid
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pack of 10 slides
producent / nazwa handlowa
Envirocheck™
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry.)
Zastosowanie
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
temp. przechowywania
2-30°C
przydatność
molds
yeasts
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Avoid freezing. Frozen agar shows a dimpled or fuzzy surface and cannot be used anymore.
- Condensation can be prevented by avoiding quick temperature shifts and mechanical stress.
- Upon storage, the dip slides should not be placed near heat sources such as refrigerators with heat-emitting condensers.
Komentarz do analizy
pH-value/side one (25 °C): 6.6 - 7.3
pH-value/side two (25 °C): 6.2 - 7.0
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): fair/good
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): none/poor
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): none/poor
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): good
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
none
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): none
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): good
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): good
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): inhibited
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Incubation: 48 hrs.; 28 °C; aerobic; Aspergillus up to 72 hrs
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.