Przejdź do
1.02109
Tlenek wapnia z marmuru
small lumps ~3-20 mm
Synonim(y):
Wapno kaustyczne, wapno palone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.08
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-138-9
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥95.0% (complexometric)
Form:
solid
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
2850 °C/100 mbar
mp
2580 °C
density
3.37 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 ppm, sulfate (SO42-): ≤5000 ppm
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ca]=O
InChI
1S/Ca.O
InChI key
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 95,0 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0,1 %
Chlorek (Cl): ≤ 500 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 5000 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 50 ppm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
634182451711229539
form
solid
form
nanopowder
form
powder
form
powder and chunks
assay
≥95.0% (complexometric)
assay
98%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
density
3.37 g/cm3 at 20 °C
density
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102109902504022536663852
102109100004022536029573
Questions
  1. Hi, I am interested to by CaO in pellets. Is this product has pellets form? Regards, Samina
    1 answer
    1. This item is a solid with an appearance specification of small lumps. These have an approximate size range of 3 - 20 mm. Currently, there is no pellet or granular form of this compound available.