Przejdź do
229539
Calcium oxide
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Lime, Quicklime
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
564,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-138-9
MDL number:
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
powder and chunks
composition
CaO
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
core: calcium
loss
10% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
bp
2850 °C (lit.)
density
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
InChI key
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
General description
Units are 10% in excess of stated weight to compensate for the loss of H2O and CO2
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208159634182
description
99.995% trace metals basis
description
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
description
nanopowder, <160 nm particle size (BET), 98%
form
powder and chunks
form
powder
form
nanopowder
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
98%
density
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
loss
10% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
loss
10.0% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
loss
-
bp
2850 °C (lit.)
bp
2850 °C (lit.)
bp
2850 °C (lit.)
composition
CaO
composition
CaO
composition
CaO
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium oxide
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)