Merck
451711
Sigma-Aldrich
Calcium oxide
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Lime, Quicklime
Wybierz wielkość
5 G
1393,00 zł
1393,00 zł
Cena katalogowa1990,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1393,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CaO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1393,00 zł
Cena katalogowa1990,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: calcium
bp
2850 °C (lit.)
gęstość
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
Klucz InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sebastião Roberto Soares et al.
Waste management (New York, N.Y.), 33(1), 175-183 (2012-11-06)
The establishment of rules to manage Health Care Waste (HCW) is a challenge for the public sector. Regulatory agencies must ensure the safety of waste management alternatives for two very different profiles of generators: (1) hospitals, which concentrate the production
María Nazaret González-Alcaraz et al.
Journal of environmental management, 116, 72-80 (2013-01-08)
The aim of this study was to identify the effectiveness of liming in combination with vegetation for the recovery of slightly acidic, saline soils of eutrophic wetlands affected by mine wastes, under fluctuating flooding conditions. Simulated soil profiles were constructed
Arup Roy et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(9), 1570-1578 (2013-08-29)
The high degree of microbial diseases and their multidrug resistant properties make the researchers to develop new class of antimicrobial agents. A modern and innovative approach of drug development is the use of metallic nanoparticles as new formulations of antimicrobial
M Lopes et al.
Poultry science, 92(3), 638-644 (2013-02-26)
Testing different management practices can help to identify conditions that decrease or even eliminate pathogenic bacteria in poultry litter. A trial was conducted to evaluate the effects of daily manual stirring (rotation of the litter with a pitchfork) for the
E Belon et al.
The Science of the total environment, 439, 87-95 (2012-10-16)
The inputs of ten trace elements (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn) to French agricultural soils have been assessed. The six main sources considered were: pesticides, mineral fertilizers, animal manure, liming materials, sludge and composts and
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Questions
  1. In #451711, 1) Anhydrous CaO means there's "Zero moisture" Calcium Oxides ? 2) the purity 99.99% means there's 0.01% impurities ?
    1 answer
    1. Product 451711 does not have a specification for water content. This is likely because calcium oxide reacts with water to form calcium hydroxide, so water would not be detected. The term "anhydrous" is used more to distinguish this Calcium oxide product (typically approximately 71 percent Calcium by weight) from Calcium hydroxide (typically approximately 54 percent Calcium by weight).
      The purity value of 99.99 percent is on a trace metals basis. That is, Product 451711 contains AT MOST 0.01 percent or 100 ppm of metals other than Calcium.