Merck
634182
Sigma-Aldrich
Calcium oxide
nanopowder, <160 nm particle size (BET), 98%
Synonim(y):
Lime, Quicklime
Wybierz wielkość
25 G
1080,00 zł
100 G
2600,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1080,00 zł
100 G
2600,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CaO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
nanopowder
wielkość cząstki
<160 nm (BET)
bp
2850 °C (lit.)
gęstość
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
Klucz InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tlenek wapnia (CaO), znany również jako wapno palone, jest związkiem jonowym powszechnie znanym ze swojej wysokiej reaktywności i wszechstronności. Produkt ten charakteryzuje się rozmiarem cząstek <160 nm, gęstością 3,3 g/ml w temperaturze 25 °C i 98% zawartością metali śladowych. Tlenek wapnia występuje w postaci białego ciała stałego i jest wysoce higroskopijny, łatwo reagując z wilgocią w powietrzu. Tlenek wapnia jest szeroko wykorzystywany w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w produkcji cementu i szkła, gdzie działa jako topnik. Jest również stosowany w przemyśle stalowym jako środek kondycjonujący żużel oraz w produkcji wodorotlenku wapnia poprzez hydratację. Ponadto CaO jest stosowany w procesach uzdatniania wody w celu dostosowania poziomów pH oraz w produkcji chemikaliów na bazie wapnia. CaO jest również stosowany w:Syntezie nanocząstek: Tlenek wapnia służy jako prekursor w syntezie nanomateriałów na bazie wapnia, które mają zastosowanie w katalizie i dostarczaniu leków. Produkcja szkła: Topnik: CaO jest stosowany jako topnik w produkcji szkła w celu obniżenia temperatury topnienia krzemionki, usprawniając proces topienia i poprawiając właściwości szkła.
Zastosowanie
  • Use of Calcium Oxide in Sustainable Concrete Production: Investigates the role of calcium oxide in enhancing the anti-carbonation properties of alkali-activated slag concrete, suggesting its utility in sustainable building practices (P Shi et al., 2024).
  • Calcium Oxide from Agroindustry Waste for Dental Applications: Evaluates the synthesis of calcium oxide nanoparticles from eggshell waste, focusing on their potential in promoting dental tissue regeneration (J do Amparo Madureira et al., 2024).
  • Calcium Oxide in High-Ash Coal Slime Remediation: Discusses the use of calcium oxide in soil amendments derived from high-ash coal slime, enhancing adsorption performance for environmental cleanup (Y Tian et al., 2024).
  • Development of Calcium Oxide-Based Activators: Details the use of waste calcium oxide fly ash as an activator in the vulcanization of natural rubber, reducing the need for zinc oxide and enhancing environmental sustainability (W Naebpetch et al., 2024).
Informacje prawne
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Arup Roy et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(9), 1570-1578 (2013-08-29)
The high degree of microbial diseases and their multidrug resistant properties make the researchers to develop new class of antimicrobial agents. A modern and innovative approach of drug development is the use of metallic nanoparticles as new formulations of antimicrobial
M Lopes et al.
Poultry science, 92(3), 638-644 (2013-02-26)
Testing different management practices can help to identify conditions that decrease or even eliminate pathogenic bacteria in poultry litter. A trial was conducted to evaluate the effects of daily manual stirring (rotation of the litter with a pitchfork) for the
Marco Faustini et al.
Nanoscale, 5(3), 984-990 (2012-12-19)
We report the simple preparation of ultra-thin self-assembled nanoperforated titanium calcium oxide films and their use as reactive nanomasks for selective dry etching of silicon. This novel reactive nanomask is composed of TiO(2) in which up to 50% of Ti
E Belon et al.
The Science of the total environment, 439, 87-95 (2012-10-16)
The inputs of ten trace elements (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn) to French agricultural soils have been assessed. The six main sources considered were: pesticides, mineral fertilizers, animal manure, liming materials, sludge and composts and
Mohammad Mahdi Najafpour et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(14), 5085-5091 (2013-02-12)
Inspired by Nature's catalyst, a nano-size layered manganese-calcium oxide showed a low overvoltage for water oxidation in acidic solutions, which is comparable to platinum.