Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 478,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
478,00 zł
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
solubility
1860 g/L
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1800 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0003%, Fe: ≤0.0003%, K: ≤0.002%, Li: ≤0.00005%, Mg: ≤0.0005%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.002%, Pb: ≤0.0001%, Rb: ≤0.008%, Zn: ≤0.0003%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Analysis Note
Siarczan (SO₄): ≤ 0,002 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0003 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0003 %
K (Potas): ≤ 0,002 %
Li (Lit): ≤ 0,00005 %
Mg (Magnez): ≤ 0.0005 %
Na (Sód): ≤ 0.002 %
Pb (Ołów): ≤ 0.0001 %
Rb (Rubid): ≤ 0.008 %
Zn (Cynk): ≤ 0.0003 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder or crystals |
| solubility 1860 g/L | solubility 1860 g/L | solubility 1860 g/L | solubility - |
| assay ≥99.5% (silver nitrate titration) | assay ≥99.0% (silver nitrate titration) | assay 99.995% | assay ≥99.5% (with AgNO3, titration), ≥99.9 trace metals basis |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 646 °C | mp 646 °C | mp 646 °C | mp 200 °C, 645 °C (lit.) |
| cation traces Al: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0003%, Li: ≤0.00005%, N: ≤0.001%, Pb: ≤0.0001%, Zn: ≤0.0003%, Cu: ≤0.0003%, Mg: ≤0.0005%, Rb: ≤0.008%, K: ≤0.002%, Na: ≤0.002% | cation traces Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.002% | cation traces - | cation traces K: ≤0.05%, Li: ≤50.0 ppm, Mg: ≤1.0 ppm, Na: ≤0.1%, Ni: ≤1.0 ppm, Pb: ≤1.0 ppm, Rb: ≤0.1% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek cezu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1020380100 | 04022536028026 |
| 1020380025 | 04022536028019 |