Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7650,00 zł
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
solubility
1860 g/L
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1800 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.03%
cation traces
Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Siarczan (SO₄): ≤ 0,03 %
Ba (Bar): ≤ 0,002 %
Ca (Wapń): ≤ 0.002 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,002 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Sr (Stront): ≤ 0,002 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form crystals, chunks or beads | form crystals |
| assay ≥99.0% (silver nitrate titration) | assay ≥99.5% (silver nitrate titration) | assay 99.9% | assay ≥99.5% |
| solubility 1860 g/L | solubility 1860 g/L | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 3.97 g/cm3 at 20 °C | density 3.97 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| pH 7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 6-7.5 | pH 6-7.5 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek cezu
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1020411000 | 04022536028132 |