Merck
940127
Sigma-Aldrich
Cesium chloride
≥99.5 (titration), ≥99.9 trace metals basis
Synonim(y):
Chlorek cezu
About This Item
Wzór liniowy:
CsCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (with AgNO3, titration)
≥99.9 trace metals basis
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤1500 ppm (trace metals analysis)
mp
200 °C
645 °C (lit.)
gęstość
2.19 g/cm3
ślady kationów
K: ≤0.05%
Li: ≤50.0 ppm
Mg: ≤1.0 ppm
Na: ≤0.1%
Ni: ≤1.0 ppm
Pb: ≤1.0 ppm
Rb: ≤0.1%
Zastosowanie
(Energy)
ciąg SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Chlorek cezu jest wysoce rozpuszczalnym w wodzie krystalicznym ciałem stałym o wysokim współczynniku załamania światła i właściwościach dielektrycznych. Jest on szeroko stosowany w dziedzinie ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem i urządzeń oświetleniowych[1,2].
Zastosowanie
Chlorek cezu może być stosowany -jako nasiona kryształów w celu zwiększenia pokrycia warstwy absorbera CH3NH3PbI3-xClx w perowskitowych ogniwach słonecznych. Pomaga to zwiększyć wydajność konwersji energii w ogniwach słonecznych.[1] - Jako medium do syntezy nanosfer węglowych z domieszkami N i P do zastosowań w ogniwach paliwowych i bateriach cynkowo-powietrznych.[3] - Do produkcji nanosłupków krzemowych do ogniw słonecznych, baterii, diod elektroluminescencyjnych itp.[Aby zwiększyć stabilność termiczną polioksometalanów (stosowanych jako materiały elektrodowe do akumulatorów litowo-jonowych). Aby zsyntetyzować bezołowiowy halogenkowy podwójny perowskit Cs2AgInCl6 o doskonałej odporności na wilgoć, światło i ciepło. Materiał ten wykazuje duży potencjał dla różnych zastosowań optoelektronicznych, w tym fotowoltaiki[5].
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Composition design, optical gap and stability investigations of lead-free halide double perovskite Cs2AgInCl6
Jun Zhou, et al.
Journal of Materials Chemistry, 5, 15031-15037 (2017)
Study of Polyoxometalates as Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries: Thermal Stability Paves the Way to Improved Cycle Stability
Georg-Maximilian Bosch, et al
ChemElectroChem, 8, 656-664 (2021)
Effect of cesium chloride modification on the film morphology and UV-induced stability of planar perovskite solar cells
Wenzhe Li et, al.
Journal of Materials Chemistry, 4, 11688-11695 (2016)
Fabrication and reflection properties of silicon nanopillars by cesium chloride self-assembly and dry etching
Jing Liu et, al.
Applied Surface Science, 258, 8825-8830 (2012)
A Metal-Free N and P-Codoped Carbon Nanosphere as Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zinc-Air Batteries
Ping Li, et al.
ChemElectroChem, 6, 393-397 (2019)