Przejdź do
1.02039
Chlorek cezu
99.995 Suprapur®
Synonim(y):
Cesium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5180,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
ClCs
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-600-2
NACRES:
NB.21
Assay:
99.995%
Form:
solid
Solubility:
1860 g/L
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
potency
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
solubility
1860 g/L
density
3.97 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Optymalizacja wysokoprzepustowej charakterystyki wektorów wirusowych za pomocą analitycznego ultrawirowania wgradiencie gęstości...: W niniejszym badaniu wykorzystano chlorek cezu do optymalizacji wysokoprzepustowej charakterystyki wektorów wirusowych przy użyciu analitycznego ultrawirowania w gradiencie gęstości, zwiększając wydajność i dokładność analizy wektorów wirusowych. (Sternisha et al., 2023).
  • Reowirusy ssaków: Propagacja, kwantyfikacja i przechowywanie ..: Chlorek cezu jest wykorzystywany w tym badaniu w celu ułatwienia rozmnażania, kwantyfikacji i przechowywania reowirusów ssaków, przyczyniając się do lepszej obsługi i badania tych wirusów w warunkach badawczych. (Coombs, 2023).
  • Oczyszczanie na dużą skalę funkcjonalnych cząstek AAV pakujących pełny genom przy użyciu krótkotrwałego ultrawirowania z rotorem strefowym...: W artykule omówiono oczyszczanie na dużą skalę cząstek wirusa adenowirusowego przy użyciu chlorku cezu w ultrawirowaniu, co ma kluczowe znaczenie dla zastosowań w terapii genowej. (Wada et al., 2023).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,995 %
Test (argentometryczny): ≥ 99,5 %
Absorbancja właściwa (260 nm; 50 %; 1 cm; woda): ≤ 0.020
Absorbancja właściwa (280 nm; 50 %; 1 cm; woda): ≤ 0.020
Fosforan (PO₄): ≤ 10 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 20 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
B (Bor): ≤ 0.05 ppm
Ba (Bar): ≤ 2.0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.50 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.005 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.005 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europ): ≤ 0,005 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,020 ppm
K (Potas): ≤ 2 ppm
La (Lantan): ≤ 0.005 ppm
Li (Lit): ≤ 0.2 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.010 ppm
Na (Sód): ≤ 4.0 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.020 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,030 ppm
Rb (Rubid): ≤ 5 ppm
Sc (Skand): ≤ 0,005 ppm
Sm (Samar): ≤ 0,005 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.20 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,20 ppm
Y (Itr): ≤ 0,005 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,005 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,020 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
318073030-OP289329
form
solid
form
crystals
form
crystals
form
crystals, chunks or beads
assay
99.995%
assay
≥99.5%
assay
-
assay
99.9%
solubility
1860 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
6-7.5
pH
-
pH
6-7.5
mp
646 °C
mp
645 °C (lit.)
mp
-
mp
645 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek cezu
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. Is Art # 1.020309 in powder or crystalline form?
    1 answer
    1. It is only specified that the material is in 'solid' form. The solid form cannot otherwise be guaranteed. It may be helpful to purchase a small amount to evaluate the form and/or particle size before further use.