Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 269,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 560,00 zł | |
| 5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł 780,00 zł | |
| 190 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 21 070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
269,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000005% Cd (Cadmium), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% Ca (Calcium), ≤0.0001% Peroxide (as H2O2), ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.03% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
kinematic viscosity
0.464 cSt(20 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
transition temp
flash point -28 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Zastosowanie chromatografii cieczowej połączonej z niezależną od danych akwizycją spektrometrii mas do profilowania metabolicznego N-etyloheptedronu...: W badaniu wykorzystano chromatografię cieczową ze spektrometrią mas do profilowania metabolicznego, podkreślając zaawansowane możliwości analityczne eteru tert-butylowo-metylowego w analizie złożonych próbek. Badania wykazały jego skuteczność w wykrywaniu różnych metabolitów, przyczyniając się do rozwoju wysokowydajnych technik analitycznych (Mazzarino et al., 2021).
- Ekstrakcja lipidów z płynnych próbek biologicznych na potrzeby wysokoprzepustowej lipidomiki...: W artykule zbadano zastosowanie eteru tert-butylowo-metylowego do ekstrakcji lipidów z próbek biologicznych, ułatwiając wysokoprzepustowe analizy lipidomiczne. Wykazano skuteczność i niezawodność metody, co czyni ją cenną w badaniach biochemicznych na dużą skalę (Furse et al., 2020).
- Czuła i skuteczna procedura wysokoprzepustowego oznaczania dziewięciu metabolitów pyretroidów w moczu za pomocą GC-MS/MS i jej zastosowanie w próbce japońskich dzieci: W badaniu przedstawiono wysokoprzepustową metodę analizy metabolitów w moczu za pomocą GC-MS/MS, w której kluczową rolę w przygotowaniu próbki odegrał eter tert-butylowo-metylowy. W badaniu podkreślono czułość metody i możliwość jej zastosowania w badaniach populacyjnych na dużą skalę (Ueda et al., 2018).
- Oznaczanie ochratoksyny A w żywności dla niemowląt metodą oczyszczania kolumny immunopowinowactwa za pomocą chromatografii cieczowej: badanie międzylaboratoryjne...: W badaniu tym zastosowano eter tert-butylowo-metylowy w procesie oczyszczania w celu wykrycia ochratoksyny A w żywności dla niemowląt, wykazując jego użyteczność w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności za pomocą solidnych technik analitycznych (Burdaspal et al., 2001).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| density 0.74 g/cm3 at 20 °C | density 0.735-0.738 g/mL at 25 °C | density 0.74 g/cm3 at 20 °C | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor pressure 268 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 268 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 268 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under eter tert-butylowo-metylowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1018491000 | 04022536025674 |
| 1018495005 | 04054839421495 |
| 1018496190 | 04054839628597 |
| 1018494000 | 04027269677527 |
| 1018499190 | 04027269262693 |
| 1018495011 | 04054839387463 |
| 1018492500 | 04022536025681 |