Silica gel (orange gel) can be regenerated in a drying oven at 130–140 °C for 3 hours. Desiccant sachets should not be heated beyond 80 °C, as the bag adhesive can melt.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 306,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
306,00 zł
agency
suitable for EPA OTM-45
Quality Segment
form
granular
surface area
700 m2/g
loss
≤2.0% loss on drying, 140°C
particle size
1-3 mm
pore size
2.0-2.5 nm
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
application(s)
PFAS testing
histology
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Moisture Management: Commonly found in desiccators, it protects hygroscopic chemicals and solids from moisture, ensuring sensitive materials stay intact during storage and experimentation.
- Chromatographic Adsorption: Serves as a stationary phase in chromatography, aiding in the effective separation and analysis of various chemical compounds.
- Equipment Protection: In laboratory settings, it absorbs excess humidity to prevent corrosion and damage to sensitive equipment, extending the lifespan of valuable instruments.
- Drying Agent for Gases and Liquids: Utilized in drying towers and absorption tubes, it efficiently removes moisture from gases and liquids, improving the accuracy of analytical results.
Analysis Note
Strata przy suszeniu (140 °C): ≤ 2,0 %
Gęstość nasypowa: około 70
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| pore size 2.0-2.5 nm | pore size 2.0-2.5 nm | pore size 60 Å mean pore size | pore size 60 Å mean pore size |
| surface area 700 m2/g | surface area 700 m2/g | surface area 500 m2/g , approx. | surface area 500 m2/g , approx. |
| form granular | form granular | form granular | form powder |
| particle size 1-3 mm | particle size 1-4 mm | particle size 0.2-1 mm | particle size 230-400 mesh, 40-63 μm |
| mp >1000 °C | mp >1000 °C | mp >1600 °C | mp >1600 °C |
| loss ≤2.0% loss on drying, 140°C | loss ≤2.0% loss on drying, 150°C | loss - | loss - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10138-04-2
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1019695000 | 04022536744032 |
| 1019699025 | 04022536744049 |
| 1019691000 | 04022536744025 |
-
can the gel be regenerated in an oven, if so for how long and what temperature
1 answer-
Helpful?
-
-
Can these beads be redried in an oven? or when they are spent (colourless), should they get completely replaced?
1 answer-
These beads (granules) change from orange to colorless when hydrated. The granules can be regenerated by heating in an oven at 130 °C to 140 °C for 3 hours, after which they regain their orange color. This process can be repeated; however, after numerous cycles, the color indicator may fade, reducing the moisture indicating ability.
Helpful?
-
-
What color does the silica gel turn into when saturated?
1 answer-
When saturated with moisture, the silica gel changes from orange to colorless (approximately 6 wt % load).
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Are these silica gels 101905, 101969, 101972, 107735, and 101907 type A, type B, or type C?
1 answer-
All of the silicas listed appear to be type A, ~700 m2/g BET surface area and 20-25 angstroms (or 2.0-2.5 nm) pore size.