Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 254,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 420,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 867,00 zł |
Informacje o tej pozycji
254,00 zł
Nazwa produktu
Żel krzemionkowy pomarańczowy, granular, 0.2-1 mm
grade
high-purity grade
Quality Segment
form
granular
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
500 m2/g , approx.
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
0.2-1 mm
pore size
60 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| matrix Silica | matrix Silica | matrix Silica | matrix Silica |
| pore size 60 Å mean pore size | pore size 0.75 cm3/g pore volume, 60 Å | pore size 0.75 cm3/g pore volume, 60 Å | pore size ~0.8 cm3/g pore volume, 60 Å |
| particle size 0.2-1 mm | particle size 250-500 μm, 35-60 mesh | particle size 200-425 mesh, 35-75 μm | particle size 230-400 mesh, 40-63 μm |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) |
| matrix active group silica | matrix active group silica | matrix active group silica | matrix active group silica |
| form granular | form powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Żel krzemionkowy pomarańczowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 10087-500G-R | 04061838505309 |
| 10087-2.5KG-R | 04061838505255 |
| 10087-1KG-R | 04061838505248 |