Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
353,00 zł
agency
suitable for EPA OTM-45
Quality Segment
form
granular
surface area
700 m2/g
loss
≤2.0% loss on drying, 150°C
matrix
Silica base material
particle size
1-4 mm
pore size
2.0-2.5 nm
pH
2-10 (50 g/L in H2O, slurry)
mp
>1000 °C
application(s)
PFAS testing
storage temp.
2-30°C
General description
Analysis Note
Strata przy suszeniu (150 °C): ≤ 2,0 %
Zdolność absorpcji wody (24 godz., 80 % wilgotności względnej): ≥ 20,0 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| surface area 700 m2/g | surface area 700 m2/g | surface area 500 m2/g | surface area 500 m2/g |
| particle size 1-4 mm | particle size 1-3 mm | particle size 200-500 μm, 35-60 mesh | particle size 220-440 mesh, 35-75 μm |
| pore size 2.0-2.5 nm | pore size 2.0-2.5 nm | pore size 0.8 cm3/g pore volume | pore size 0.8 cm3/g pore volume, 60 Å |
| form granular | form granular | form powder or crystals | form powder or crystals |
| matrix Silica base material | matrix - | matrix Silica | matrix Silica |
| pH 2-10 (50 g/L in H2O, slurry) | pH - | pH - | pH - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1019725000 | 04022536948430 |
| 1019729025 | 04022536907116 |
| 1019721000 | 04022536898414 |