Przejdź do
12479
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 230-400 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
MDL number:
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Silica gel, technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 60Å, 230-400 mesh particle size, Ca 0.1-0.3 %
grade
technical grade (w/ Ca, ~0.1%)
Quality Level
description
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
, for preparative liquid chromatography
form
powder
composition
Ca, 0.1-0.3%
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
500 m2/g , approx.
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
230-400 mesh, 40-63 μm
pore size
60 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Silica gel, highly porous textured matrix are generally used for synthesis of adsorbents. They are corpuscular in structure. Silica surface possess a layer of hydroxyl groups and adsorbed water molecules, which can be removed by drying at high temperature or even by treatment with suitable reagents. Silica gel surface plays important role in catalysis, chemical separation and microelectronic fabrications.
Application
  • Silica gel was used on glass plates for preparative TLC and on aluminium sheets for analytical TLC.[1]
  • Silica gel was used in vacuum chromatography and TLC.
  • Silica gel was used in column chromatography.[2]
Analysis Note
May contain insoluble matter and traces of process residues. Should be washed with solvent prior to use.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
288594236772236802
Silica gel technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 60Å, 230-400 mesh particle size, Ca 0.1-0.3 %
Supelco
12479
Silica gel
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
pore size
60 Å mean pore size
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å
particle size
230-400 mesh, 40-63 μm
particle size
200-400 mesh, 40-75 μm
particle size
200-425 mesh, 35-75 μm
particle size
250-500 μm, 35-60 mesh
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bioactive properties of wild blueberry fruits
Smith, M. A. L., et al
Journal of Food Science, 65, 352-356 (2000)
S Jayaraman et al.
Chemosphere, 44(2), 181-191 (2001-07-11)
In this study, we compared microwave solvent extraction (MSE) to conventional methods for extracting organic contaminants from marine sediments and tissues with high and varying moisture content. The organic contaminants measured were polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, chlorinated pesticides, and polycyclic
Proton NMR study of dehydration of the silica gel surface
Bronnimann
Journal of the American Chemical Society, 110, 2023-2026 (1988)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D3630-100G04061835253159
D3630-5G04061833563366
D-015-1ML04061833553367
1218005-200MG04061838719492
PHR1015-1G04061835236893
BP89604061835277742
D3630-50G04061833563359
D260000004061833562420
12479-25KG04061832912240
12479-5KG04061832912257
12479-1KG04061838506757