Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 x 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Level
agency
traceable to NIST (SRM), traceable to PTB
storage temp.
15-25°C
General description
Certyfikowane wtórne standardowe materiały odniesienia Certipur® służą do precyzyjnej kalibracji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH i roztworów buforowych. Są one analizowane w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych ISO/IEC 17025 i ISO 17034 w odniesieniu do certyfikowanych pierwotnych standardowych materiałów odniesienia (SRM) zgodnie z normami DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur i USP. Materiały referencyjne Certipur® oferują maksymalną dokładność, niezawodność i wygodę oraz pomagają uniknąć kosztownych powtórzeń analiz.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Diwodorofosforan potasu/wodorofosforan dwusodowy [pH(S)=6,86₅ /pH(S)=7,41₃ (25 °C)] to certyfikowany roztwór buforowy wzorca wtórnego stosowany jako bufor kalibracyjny dla przyrządów pH lub elektrod pH.
Features and Benefits
- Produkt jest dostarczany z kompleksowym, specyficznym dla partii Certyfikatem Analizy zawierającym istotne dane dla systemu zarządzania jakością.
- Wartość pH tego roztworu buforowego Certipur® jest kwalifikowana przy użyciu potencjometrii różnicowej z dwiema platynowymi elektrodami wodorowymi względem podstawowych materiałów referencyjnych NIST i PTB [pH(S)=6,865 /pH(S)=7,413 (25 °C)].
- Ten wzorzec buforu ma gwarantowany okres trwałości wynoszący 4 lata.
- Jest to certyfikowany materiał odniesienia (CRM) oferowany w czystym formacie. Roztwór tego wzorca jest przygotowywany we własnym zakresie zgodnie z instrukcjami Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur. 2.2.3).
- Przeznaczony do niezwykle precyzyjnej kalibracji, kwalifikacji i monitorowania instrumentów pH oraz rutynowej oceny ich wydajności.
Analysis Note
Wartość pH (25 °C): 6.861 - 6.867
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade analytical standard | grade certified reference material | grade certified reference material |
| agency traceable to NIST (SRM), traceable to PTB | agency - | agency complies with DIN 19266 | agency - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1019600001 | 04022536026923 |