Przejdź do
1.06587
Roztwór wodorofosforanu dwusodowego
(buffer stock solution) 1/15 mol/l
Synonim(y):
Roztwór fosforanu disodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
132,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12161703
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
pH
9.2 (20 °C in H2O, ready-to-use solution)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Dokładność wyników pomiaru pH zależy bezpośrednio od buforowych materiałów referencyjnych użytych do kalibracji. Oferujemy szeroką gamę roztworów buforowych i substancji do dokładnej kalibracji urządzeń do pomiaru pH. Korzystanie z materiałów referencyjnych Certipur® zapewnia maksymalną dokładność, niezawodność i wygodę oraz pozwala uniknąć kosztownych powtórzeń analiz.
Nasza szeroka gama buforów do kalibracji pH oferuje idealne produkty i opakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wszystkie roztwory buforowe są identyfikowalne z podstawowymi materiałami odniesienia NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) i PTB (Physical Technical Institute, Niemcy). Roztwory buforowe są oferowane w butelkach PE o pojemności 1 l, mierzone w temperaturze 20 °C lub 25 °C.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Analysis Note
stężenie: 0,0664 - 0,0670 mol/l
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.019601.016451.04875
format
mixture
format
-
format
mixture
format
mixture
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
pH
9.2 (20 °C in H2O, ready-to-use solution)
pH
-
pH
9.2 (25 °C in H2O)
pH
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c