Przejdź do
1.04875
Roztwór jednozasadowy fosforanu potasu
(buffer stock solution) 1/15mol/l
Synonim(y):
Roztwór diwodorofosforanu potasu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NA.24
MDL number:
130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Level
density
1.005 g/cm3
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
General description
Dokładność wyników pomiarów pH zależy bezpośrednio od buforowych materiałów referencyjnych użytych do kalibracji. Firma Merck oferuje szeroką gamę roztworów buforowych i substancji do dokładnej kalibracji urządzeń do pomiaru pH. Korzystanie z materiałów referencyjnych Certipur® zapewnia maksymalną dokładność, niezawodność i wygodę oraz pozwala uniknąć kosztownych powtórzeń analiz. Aby sprostać najbardziej rygorystycznym wymaganiom w zakresie kalibracji i monitorowania urządzeń, oferujemy certyfikowane roztwory buforowe i substancje wzorcowe zapewniające najwyższą precyzję.
Nasza szeroka gama buforów do kalibracji pH oferuje idealne produkty i opakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wszystkie roztwory buforowe są certyfikowanymi materiałami referencyjnymi zgodnymi z normą ISO 17034 i kwalifikowanymi w naszym akredytowanym laboratorium DIN EN ISO/IEC 17025. Wszystkie są identyfikowalne z podstawowymi materiałami odniesienia NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) i PTB (Physical Technical Institute, Niemcy). Roztwory buforowe są oferowane w plastikowych butelkach, mierzone w temperaturze 20 °C lub 25 °C.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Diwodorofosforan potasu, monofosforan, jest certyfikowanym referencyjnym roztworem buforowym (CRM) stosowanym jako środek buforujący pH, zwykle w połączeniu z fosforanem dipotasu.
Analysis Note
stężenie: 0,0664 - 0,0670 mol/l
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
92214P87091551139
format
mixture
format
neat
format
-
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
reagent grade
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.005 g/cm3
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100, 300
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104875100004022536056203