Przejdź do
1.01910
N,N-bis(2-hydroksyetylo) glicyna
(BICINE) buffer substance
Synonim(y):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl) glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
205-755-1
NACRES:
NA.05
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 1.01910, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
pH
4-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-192 °C
solubility
100 g/L
bulk density
364 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].N(CCO)(CCO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO4.Na/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11;/h8-9H,1-5H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Absorpcja UV (250 nm, 50 g/l, 1 cm, woda): ≤ 0,05
Chlorek (Cl): ≤ 0.005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Na (sód): ≤ 0,005 %
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 0,2 %
Bufor biologiczny, pKa przy 20 °C: 8,35
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
391336-MB38761.15228
pH
4-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
3.5-5.0
pH
-
bulk density
364 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
mp
185-192 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
solubility
100 g/L
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 25 % (w/w), clear, colorless
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101910002504022536026091
101910025004022536026107