Przejdź do
B3876
BICINE
≥99% (titration)
Synonim(y):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
823,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-755-1
Beilstein/REAXYS Number:
1769362
MDL number:
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder or crystals
pH
3.5-5.0
useful pH range
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
solubility
water: 25 % (w/w), clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChI key
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Recommended buffer for low temperature biochemical work. Used in the preparation of stable substrate solution for serum guanase determination. Spacer in plasma protein fractionation with Sephadex® by isotachophoresis.
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
391336-MRDD0361.01910
assay
≥99% (titration)
assay
>99% (titration)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
solid
form
-
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
water: 25 % (w/w), clear, colorless
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
100 g/L
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BICINE
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?