Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
description
Merck USA index - 14, 1201
Quality Level
assay
>99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
8.4
solubility
water: 5 mg/mL
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99% dry basis (titration) | assay ≥99% (titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| form solid | form solid | form solid | form powder or crystals |
| solubility water: 5 mg/mL | solubility water: 20% | solubility water: soluble | solubility water: 25 % (w/w), clear, colorless |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp |
General description
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 391336-100GM-M | 04055977190120 |
| 391336-100GM | 04055977190120 |
| 391336-1KG-M | 04055977190113 |
| 391336-1KG | 04055977190113 |