Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.25
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
233-465-5
NACRES:
NA.05
MDL number:
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥99% (alkalimetric)
form
solid
pKa (20 °C)
7.15
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H](CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
InChI key
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
General description
substancja buforowa BES
Analysis Note
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Biological buffer, pKa at 20 °C: 7.15
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Biological buffer, pKa at 20 °C: 7.15
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (alkalimetric) | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99% dry basis (titration) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form crystalline | form solid | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
| pKa (20 °C) 7.15 | pKa (20 °C) - | pKa (20 °C) 7.12 | pKa (20 °C) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1152280250 | 04022536158792 |
| 1152289010 | 04022536692975 |
| 1152280025 | 04022536158785 |
![N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid Buffer substance TES](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/144/540/3b4b3312-ab71-4616-99df-c69be9dc7ec5/640/3b4b3312-ab71-4616-99df-c69be9dc7ec5.jpg)