Przejdź do
1.46476
ReadyTube® Half Fraser Broth
ReadyTube®, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 225 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles, selective for Listeria monocytogenes
Synonim(y):
Fraser Broth
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
Bottle capacity:
250 mL
Bottle filling volume:
225 mL
Feature:
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
ISO 11190
Ph:
7.2 ( in H2O)
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
ISO 11190
Quality Segment
form
liquid (ready-to-use)
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
box of 6 bottles
manufacturer/tradename
ReadyTube®
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
225 mL
pH
7.2 ( in H2O)
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Listeria monocytogenes
General description
ReadyTube® to gotowa do użycia pożywka zapewniająca najwyższy poziom jakości i pewności badania w celu poprawy dokładności i znacznego zmniejszenia ryzyka fałszywych wyników. ReadyTube® Half Fraser broth to selektywna pożywka wzbogacająca zaprojektowana w celu wspomagania odzyskiwania Listeria sp .
Application
ReadyTube® Fraser broth is used for the primary and secondary selective enrichment of Listeria sp. from food and animal feed as well as from environmental samples and other materials.
Analysis Note
Pożywka ta zawiera pepton, kazeinę, ekstrakt drożdżowy i ekstrakt mięsny, które dostarczają niezbędnych składników odżywczych, takich jak węgiel i związki azotowe, w tym witaminy, aminokwasy i składniki śladowe. Fosforany buforują pożywkę, a chlorek sodu utrzymuje równowagę osmotyczną. Kwas nalidyksowy i akryflawina hamują wzrost odpowiednio organizmów Gram-ujemnych i Gram-dodatnich, z wyjątkiem Listeria sp. Listeria sp. hydrolizują eskulinę do glukozy i eskuliny. Ta ostatnia łączy się z jonami żelazowymi cytrynianu amonowo-żelazowego, w wyniku czego powstaje 6-7-dihydroksykumaryna, czarno-brązowy kompleks. Żelazowy cytrynian amonu zwiększa również wzrost L. monocytogenes. Wysoka tolerancja Listeria na sól (chlorek sodu) jest wykorzystywana jako środek hamujący wzrost Enterokoków. Chlorek litu jest również stosowany do hamowania Enterokoków, które również posiadają zdolność hydrolizy eskuliny.
Legal Information
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.462081.018651.02449
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
-
feature
-
bottle filling volume
225 mL
bottle filling volume
-
bottle filling volume
-
bottle filling volume
-
bottle capacity
250 mL
bottle capacity
-
bottle capacity
-
bottle capacity
-
suitability
selective for Listeria monocytogenes
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp. (spp.)
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid (ready-to-use)
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c