Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 526,00 zł |
Informacje o tej pozycji
526,00 zł
Nazwa produktu
Test ogniw chlorowych, photometric, 0.030-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 200 tests ((free chlorine) (or 100 (free chlorine) + 100 (total chlorine))
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.030-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
Ten test chloru Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie chloru w różnych wodach. Chlorowane środki dezynfekujące są nadal w powszechnym użyciu, a ich głównym zastosowaniem jest chlorowanie wody pitnej i basenów. W słabo kwaśnym roztworze wolny chlor reaguje z (DPD), tworząc czerwono-fioletowy barwnik, który jest oznaczany fotometrycznie. W obecności jodku potasu, w tej reakcji mierzony jest również połączony chlor.
Metoda jest analogiczna do EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G i DIN EN ISO 7393-2.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami o średnicy 16 mm, a także wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test ogniw chlorowych
signalword
Danger
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?