Merck
1.00595
Chlorine Cell Test, photometric
photometric, 0.030-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test ogniw chlorowych, photometric, 0.030-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 200 tests (free chlorine)
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.030-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
(wolny chlor) Metoda: fotometryczna, DPD 0,03 - 6,00 mg/l Cl₂ Spectroquant®
Ten test chloru Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie chloru w różnych wodach. Chlorowane środki dezynfekujące są nadal w powszechnym użyciu na całym świecie, a ich głównym zastosowaniem jest chlorowanie wody pitnej i basenów. W słabo kwaśnym roztworze wolny chlor reaguje z dipropylo-p-fenylenodiaminą (DPD), tworząc czerwono-fioletowy barwnik, który jest oznaczany fotometrycznie.
Metoda jest analogiczna do EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G i DIN EN ISO 7393-2.
Wszystkie nasze zestawy testowe do komórek i odczynników są wyposażone w unikalny Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami o średnicy 16 mm, a także wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test ogniw chlorowych
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100595000104022536724805