Przejdź do
1.01729
Azotan baru
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Barium nitrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
572,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ba(NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.34
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-020-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99% (complexometric)
form
solid
potency
355 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
592 °C
density
3.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1900 g/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.05%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI key
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • "Zielone petardy" o zmniejszonej emisji baru w pyle zawieszonym: Niniejsze badanie dotyczy opracowania przyjaznych dla środowiska petard wykorzystujących azotan baru o zmniejszonej emisji cząstek stałych, przyczyniających się do czystszego powietrza. (Wankhede et al., 2023).
  • Struktury hydratacji na powierzchniach tlenku glinu gamma z elektrolitami i bez nich badane za pomocą atomistycznych symulacji dynamiki molekularnej...: W badaniach zbadano struktury hydratacji na powierzchniach gamma-tlenku glinu, z azotanem baru służącym jako jeden z elektrolitów w symulacjach. (Drecun et al., 2022).
  • Nowy metaloorganiczny szkielet Ba-heminy o zwiększonej aktywności kaskadowej do czułego wykrywania glukozy..: W artykule przedstawiono nowy metaloorganiczny szkielet Ba-heminy, który zwiększa aktywność kaskadową, wykorzystując azotan baru w procesie syntezy, do czułego wykrywania glukozy. (Yi et al., 2022).
  • Fotokataliza sterowana światłem słonecznym z wykorzystaniem BaFe2O4/rGO w przypadku wody zanieczyszczonej diglukonianem chlorheksydyny: porównanie z fotokatalizą z udziałem sztucznego promieniowania UV i światła widzialnego...: W badaniu porównano fotokatalizę napędzaną światłem słonecznym i sztucznym do oczyszczania wody, wykorzystując azotan baru w syntezie fotokatalizatora. (Singh i Mishra, 2022).
  • Właściwości strukturalne i dynamiczne niektórych wodnych roztworów soli..: Badania te badają strukturalne i dynamiczne właściwości wodnych roztworów soli, w tym azotanu baru, poprzez szczegółową analizę fizykochemiczną. (Drecun et al., 2021).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Wartość pH (5 %; woda; 25 °C): 5,0 - 8,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0.002 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0002 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Na (sód): ≤ 0,005 %
Sr (stront): ≤ 0,05 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2175811.01716202754
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99% (complexometric)
assay
≥99%
assay
99.995%
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
mp
592 °C
mp
592 °C (dec.) (lit.)
mp
963 °C
mp
592 °C (dec.) (lit.)
density
3.2 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
3.9 g/cm3 at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan baru
pictograms
Flame over circleSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101729050004022536024158
101729905004022536024165