Merck
217581
Sigma-Aldrich
Barium nitrate
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
Ba(NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥99%
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
mp
592 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
ślady kationów
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Klucz InChI
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Barium nitrate can be used as:
  • A catalyst to synthesize 1,4-dihydropyridines.
  • A promoter precursor in ammonia synthesis.
Piktogramy
Flame over circleSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thermal decomposition of bulk and supported barium nitrate.
Bardwell CJ, et al.
Thermochimica Acta, 613, 94-99 (2015)
Facile Synthesis and Antibacterial, Antitubercular, and Anticancer Activities of Novel 1, 4-Dihydropyridines
Sirisha K, et al.
Arch. Pharm. (Weinheim), 343, 342-352 (2010)
The working state of the barium promoter in ammonia synthesis over an active-carbon-supported ruthenium catalyst using barium nitrate as the promoter precursor
Zeng H, et al.
J. Catal., 211, 33-41 (2002)
[Comparative toxicity of various barium compounds].
T A Akinfieva et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (6)(6), 45-46 (1984-06-01)
[Suicidal poisoning with barium nitrate].
Z Kołaciński
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960), 42(11), 339-341 (1987-03-16)