Merck
202754
Sigma-Aldrich
Barium nitrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Dwuazotan baru, Dwuazotan(2+) baru
Wybierz wielkość
25 G
333,00 zł
100 G
867,00 zł
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
333,00 zł
100 G
867,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ba(NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: barium
zanieczyszczenia
≤3% water
mp
592 °C (dec.) (lit.)
ślady kationów
Sr: <5 ppm
ciąg SMILES
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Klucz InChI
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Barium nitrate is a white cubic crystal, it′s a density 3.24 g/cc, melts at 590°C, soluble in water and insoluble in alcohol.
Piktogramy
Flame over circleSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of micro porous barium nitrate with improved ignition reliability as a reliable
pyrotechnic oxidant
Journal of Saudi Chemical Society, 18, 707-711 null
Ilker Kara et al.
Journal of forensic sciences, 60(4), 1030-1033 (2015-04-14)
In this study, chemical composition and morphology of gunshot residue (GSR) of 9 × 19 mm Parabellum-type MKE (Turkey)-brand ammunition were analyzed by scanning electron microscope and energy dispersive X-ray spectrometer. GSR samples were collected by "swab" technique from the shooter's right hand
H Bahlmann et al.
Acta anaesthesiologica Scandinavica, 49(1), 110-112 (2005-01-29)
A 22-year-old male was admitted to hospital with diarrhea and vomiting, cardiac arrhythmias, severe hypokalemia and gradual onset of muscular weakness. A potassium infusion was started, but for several hours serum potassium remained low. Evidence of toxic ingestion was initially
Vladimir V Shvartsman et al.
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, 53(12), 2275-2279 (2006-12-26)
The evolution of the nanodomain pattern of the uniaxial relaxor ferroelectric strontium barium niobate doped with cerium was studied by piezoresponse force microscopy (PFM). The fractal-like nanodomains observed at room temperature decay on heating. At temperatures up to about 15
E N Drake et al.
Analytical biochemistry, 220(2), 336-339 (1994-08-01)
Electrothermal atomic absorption spectrometry with a temperature-stabilizing platform and palladium(II) nitrate-magnesium nitrate-barium nitrate matrix modifier combination was used to measure total selenium concentrations in 0.5-ml samples of human urine. The method was validated by analysis of desiccated, standard urine samples