Przejdź do
1.01424
May-Grünwald′s eosine-methylene blue solution modified
for microscopy, suitable for microscopy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
105,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
177,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
20 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3510,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
200-659-6
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
composition
C.I. 45380, 0.5 g/L , C.I. 52015, 0.7 g/L , contains CH3OH
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
bp
65 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 12 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
The staining method according to May-Grünwald is one of the standard techniques in hematological diagnostic procedures. Like Wright′s eosin methylene blue solution and Leishman′s eosin methylene blue solution, this ready-to-use solution is used for staining of blood and bone marrow smears and clinical cytological specimens. The 500 ml bottle provides ca. 1500 stainings. The May-Grünwald′s eosin methylene blue solution is an IVD / CE registered / certified product and the 500 ml bottle is sufficient for staining up to 1600 slides in Hellendahl cells. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
Suitability for microscopy (Blood smear): passes test
Erythrocytes: pink to brownish
Nuclei: violet
Eosinophilic granules: red-brown
Neutrophilic granules: light violet
Lymphocyte cytoplasm: blue
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.013521.092041.01383
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
C.I. 45380, 0.5 g/L , contains CH3OH , C.I. 52015, 0.7 g/L
composition
-
composition
C.I. 45380, 2.4 g/L , C.I. 52015 + Azure, 4.1 g/L , contains CH3OH
composition
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat badań klinicznych krwi, narządów krwiotwórczych i chorób krwi, w tym leczenia, profilaktyki oraz barwników stosowanych w badaniach hematologicznych.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101424010004022536020761
101424100004022536719931
101424902504022536020860
101424050004022536020808
101424102204022536707334
101424250004022536020846
Questions
  1. should this be used neat or diluted with methanol and/or buffered water
    1 answer
    1. This product is prepared as a concentrate. Please see the link below to the Data Sheet for the dilution instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/412/029/101424ug-ms.pdf